Läs mer
Bis(2-Ethylbutyl) Phthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(2-Ethylbutyl) Phthalate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30O4/c1-5-15(6-2)13-23-19(21)17-11-9-10-12-18(17)20(22)24-14-16(7-3)8-4/h9-12,15-16H,5-8,13-14H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 334.2144 |
| Procent renhet | >95% |