Läs mer
Bis(2-etylhexyl) adipat, 99 %
Produktkod. 11348295
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11348295 100 g 100g
11338295 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11348295 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10195.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 103-23-1 | C22H42O4 | 370,574 g/mol
Det används som mjukgörare. Det är ett hudvårdande lösningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Det används som mjukgörare. Det är ett hudvårdande lösningsmedel.
Löslighet
Lösligt i alkohol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-23-1
Molekylformel C22H42O4
Molekylvikt (g/mol) 370.574
MDL-nummer MFCD00009496
InChI-nyckel SAOKZLXYCUGLFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-ethylhexyl adipate, di 2-ethylhexyl adipate, diethylhexyl adipate, deha, plastomoll doa, beha, vestinol oa, bisoflex doa, effomoll doa
PubChem CID 7641
ChEBI CHEBI:34675
IUPAC-namn bis(2-etylhexyl)hexandioat
LEDER CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(2-ethylhexyl) adipate
Smältpunkt -67 °C
Densitet 0.99
Kokpunkt 166 °C till 168 °C (1 mmHg)
Flampunkt 196 °C (384 °F)
Brytningsindex 1.447
Kvantitet 100 g
Beilstein 1803774
Löslighetsinformation Löslig i alkohol. Olöslig i vatten.
Formel vikt 370.58
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.