Läs mer
Bis(2-etylhexyl) adipat, 99 %
Produktkod. 10025353 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10025353 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
10167460 250 g Glasflaska 250g
10547362 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10025353 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 402460025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    659.89 SEK
    592.65 SEK / 2.5kg
    Save 67.24 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 103-23-1 | C22H42O4 | 370,57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-23-1
Molekylformel C22H42O4
Molekylvikt (g/mol) 370.57
MDL-nummer MFCD00009496
InChI-nyckel SAOKZLXYCUGLFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-ethylhexyl adipate, di 2-ethylhexyl adipate, diethylhexyl adipate, deha, plastomoll doa, beha, vestinol oa, bisoflex doa, effomoll doa
PubChem CID 7641
ChEBI CHEBI:34675
IUPAC-namn bis(2-etylhexyl)hexandioat
LEDER CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(2-ethylhexyl) adipate
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -76,0 °C
Densitet 0.9240g/mL, 0.924
Kokpunkt 210,0 °C till 218,0 °C (5,0 mmHg)
Flampunkt 196 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4460 till 1,4480
Kvantitet 2.5 kg
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: osoubel. Andra lösligheter: lösliga i aceton, eter, etanol
Viskositet 13-15 mPa (20 °C)
Formel vikt 370.57
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.