Läs mer
Bis(2-ethylhexyl) Adipate, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15888540
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15888540 1 L 1 L
15878540 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15888540 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8014531000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-23-1
Kvalitet Research
Molekylformel CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OOC(CH2)4COOCH2CH(C2H5)(CH2)
Molekylvikt (g/mol) 370.57
Specifikationer
Smältpunkt -68°C to -66°C
Densitet 0.93 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 247°C to 252°C/27 hPa
MDL-nummer MFCD00009496
Kvantitet 1 L
Synonym Bis(2-ethylhexyl) adipate, Bis(2-ethylhexyl) hexanedioate, Di-(2-ethylhexyl) adipate, Diisooctyl adipate, Hexanedioic bis(2-ethylhexyl ester), Bis(2-ethylhexyl) adipate