Läs mer
Bis(2-etylhexyl)adipat, TRC
Produktkod. 30007849
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007849 25 g
30005450 100 g
30006325 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30007849 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB43381025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-23-1
Molekylformel C22 H42 O4
Molekylvikt (g/mol) 370.57
Synonym Adipic acid, bis(2-ethylhexyl) ester (6CI,7CI,8CI), Hexanedioic acid, bis(2-ethylhexyl) ester (9CI), ADO, ADO (lubricating oil), Adimoll DO, Adipic acid diester with 2-ethylhexanol, Adipol 2EH, Arlamol DOA, Bis(2-ethylhexyl) adipate, Bisoflex DOA, Crodamol DOA, DOA, Dermol DOA, Di(2-ethylhexyl) adipate, Diacizer DOA, Diethylhexyl adipate, Dioctyl adipate, Dub Doa, Effomoll DA, Effomoll DOA, Ergoplast AdDO, Flexol A 26, Hatcol 2908, Jayflex DOA 2, K 3220, Kodaflex DOA, Lankroflex DOA, Monoplex DOA, NSC 56775, Octyl adipate, Plasthall DOA, Plastimoll DOA, Plastomoll DOA, Reomol DOA, SP 100, SP 100 (solvent), Sansocizer DOA, Sicol 250, Truflex DOA, USS 700, Vestinol OA, Vistone A 10, Wickenol 158, Witamol 320
IUPAC-namn bis(2-etylhexyl) hexanedioat
LEDER CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adipic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C22H42O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-25-21(23)15-11-12-16-22(24)26-18-20(8-4)14-10-6-2/h19-20H,5-18H2,1-4H3
Formel vikt 370.3083