Läs mer
Bis(2-ethylhexyl)amine, 99%
Produktkod. 11313307
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11313307 500 mL 500ml
11303307 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11313307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13894.AP
Request Bulk or Custom Format
CAS: 106-20-7 | C16H35N | 241.463 g/mol
Bis(2-etylhexyl)amin (BEA) användes vid syntes av stabila CdS-partiklar i nanostorlek belagda med ett orienterat monolager av kemiskt bundna BEA-molekyler
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bis(2-etylhexyl)amin (BEA) användes vid syntes av stabila nanostora CdS-partiklar belagda med ett orienterat monoskikt av kemiskt bundna BEA-molekyler
. Löslighet
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-20-7
Molekylformel C16H35N
Molekylvikt (g/mol) 241.463
MDL-nummer MFCD00009489
InChI-nyckel SAIKULLUBZKPDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-ethylhexyl amine, di 2-ethylhexyl amine, diisooctylamine, 1-hexanamine, 2-ethyl-n-2-ethylhexyl, bis-2-ethylhexylamine, 2,2'-diethyldihexylamine, 2,2'-diethylhexylamine, di-2-ethylhexyl amine, dihexylamine, 2,2'-diethyl, ccris 4619
PubChem CID 7791
IUPAC-namn 2-etyl-N-(2-etylhexyl)hexan-1-amin
LEDER CCCCC(CC)CNCC(CC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(2-ethylhexyl)amine
Smältpunkt <-60°C
Densitet 0.805
Kokpunkt 281°C
Flampunkt 121°C (250°F)
Brytningsindex 1.442
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN2922
Beilstein 1748342
Löslighetsinformation Soluble in water 0.045g/L @ 20?C.
Formel vikt 241.46
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.