Läs mer
Bis(2-ethylhexyl) Azelate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(2-ethylhexyl) Azelate |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C25H48O4/c1-5-9-16-22(7-3)20-28-24(26)18-14-12-11-13-15-19-25(27)29-21-23(8-4)17-10-6-2/h22-23H,5-21H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 412.3553 |