missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bis(2-ethylhexyl) Fumarate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(2-ethylhexyl) Fumarate |
| Kvantitet | 50 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C20H36O4/c1-5-9-11-17(7-3)15-23-19(21)13-14-20(22)24-16-18(8-4)12-10-6-2/h13-14,17-18H,5-12,15-16H2,1-4H3/b14-13+ |
| Formel vikt | 340.2614 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?