Läs mer
Bis(2-etylhexyl)vätefosfat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11925151 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
Produktkod. 11925151
Brand: Thermo Scientific Acros 402470050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 298-07-7 | C16H35O4P | 322.43 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 298-07-7
Molekylformel C16H35O4P
Molekylvikt (g/mol) 322.43
MDL-nummer MFCD00009492
InChI-nyckel SEGLCEQVOFDUPX-UHFFFAOYNA-N
Synonym bis 2-ethylhexyl hydrogen phosphate, bis 2-ethylhexyl phosphate, hdehp, di 2-ethylhexyl phosphate, dehpa extractant, di 2-ethylhexyl phosphoric acid, escaid 100, d 2ehpa, bis 2-ethylhexyl phosphoric acid
PubChem CID 9275
IUPAC-namn bis(2-etylhexyl)vätefosfat
LEDER CCCCC(CC)COP(O)(=O)OCC(CC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -60.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9700g/mL, 0.97
Kokpunkt 48.0°C (12.0 mmHg)
Flampunkt 137°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Plast trumma
Linjär formel (CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O)2POOH
Brytningsindex 1.4400 to 1.4440
Kvantitet 5 kg
Beilstein 01,IV,1786
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vikt 322.42
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.