missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bis(2-etylhexyl) maleat, Mikromol™
Beskrivning
Bis(2-etylhexyl) maleat
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(2 ethylhexyl)maleate |
| CAS | 142-16-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Bis(2 ethylhexyl)maleate |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C20 H36 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Bis(2-ethylhexyl)maleate |
| InChI formel | InChI=1S/C20H36O4/c1-5-9-11-17(7-3)15-23-19(21)13-14-20(22)24-16-18(8-4)12-10-6-2/h13-14,17-18H,5-12,15-16H2,1-4H3/b14-13- |
| LEDER | CCCCC(CC)COC(=O)\C=C/C(=O)OCC(CC)CCCC |
| IUPAC-namn | bis(2-etylhexyl) (Z)-men-2-enedioat |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?