missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bis(2-ethylhexyl)maleate, TRC

Produktkod. 17931875
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17931875 50 g
17922675 10 g
17980835 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17931875 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB43383550G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 142-16-5
Molekylformel C20 H36 O4
Molekylvikt (g/mol) 340.5
Synonym Bis(2-ethylhexyl)maleate, 2-Butenedioic Acid (2Z)-Bis(2-ethylhexyl) Ester, 2-Butenedioic Acid (Z)-Bis(2-ethylhexyl) Ester, Maleic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester, Bis(2-ethylhexyl) Maleate, Ceraphyl 45, DOM, Di-2-ethylhexyl Maleate, Dioctyl Maleate
IUPAC-namn bis(2-ethylhexyl) (Z)-but-2-enedioate
LEDER CCCCC(CC)COC(=O)\C=C/C(=O)OCC(CC)CCCC

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bis(2 ethylhexyl)maleate
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C20H36O4/c1-5-9-11-17(7-3)15-23-19(21)13-14-20(22)24-16-18(8-4)12-10-6-2/h13-14,17-18H,5-12,15-16H2,1-4H3/b14-13-
Formel vikt 340.2614
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.