Läs mer
Bis(2-ethylhexyl) phosphate, 95%
Produktkod. 11373387
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11373387 500 g 500g
11393387 100 g 100g
11383387 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11373387 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 017723.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utvinning av metaller
Extraktion av metaller. Bis(2-etylhexyl)fosfat används som smörjmedelstillsats, korrosionsinhibitor och metallextraktionsmedel. Det är involverat i lösningsmedelsextraktionen av uransalter och sällsynta jordartsmetaller. Järn(II)-joner extraheras efter reduktion av järn(III)-joner. Vidare används det som mjukgörare och som lösningsmedel vid syntes av plast.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 298-07-7
Molekylformel C16H35O4P
Molekylvikt (g/mol) 322.43
MDL-nummer MFCD00009492
InChI-nyckel SEGLCEQVOFDUPX-UHFFFAOYNA-N
Synonym bis 2-ethylhexyl hydrogen phosphate, bis 2-ethylhexyl phosphate, hdehp, di 2-ethylhexyl phosphate, dehpa extractant, di 2-ethylhexyl phosphoric acid, escaid 100, d 2ehpa, bis 2-ethylhexyl phosphoric acid
PubChem CID 9275
IUPAC-namn bis(2-etylhexyl)vätefosfat
LEDER CCCCC(CC)COP(O)(=O)OCC(CC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(2-ethylhexyl) Phosphate
Smältpunkt -50°C
Densitet 0.965
Kokpunkt 48°C (12 mmHg)
Flampunkt 171°C (340°F)
Analysprocentintervall 95%
Brytningsindex 1.442
Kvantitet 500 g
UN-nummer 1902
Löslighetsinformation Slightly miscible with water.
Formel vikt 322.43
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.