Läs mer
Bis(2-ethylhexyl) Phosphate-d34, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(2-ethylhexyl) Phosphate-d34 |
| CAS | 1773493-20-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C16 D34 O4 P |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 2-Ethyl-1-hexanol Hydrogen Phosphate-d34, 2-Ethyl-1-hexanol Hydrogen Phosphate A 208-d34, A 208 (phosphate)-d34, Baysolvex D 2EHPA-d34, Bis(2-ethylhexyl) Hydrogen Phosphate-d34, Bis(2-ethylhexyl) Orthophosphate-d34, Bis(2-ethylhexyl) phosphate-d34, D 2EHPA-d34, DEHAP-d34, DP 8-d34, DP 8R-d34, Di(2-ethylhexyl) Phosphate-d34, Di(2-ethylhexyl)orthophosphoric Acid-d34, Di(2-ethylhexyl)phosphoric Acid-d34, Di-2-ethylhexyl Hydrogen Phosphate-d34, Dioctyl Hydrogen Phosphate-d34, Dioctyl Orthophosphate-d34, Dioctyl Phosphate-d34, HDEHP-d34, HDEHPA-d34, Hostarex PA 216-d34, Hydrogen Bis(2-ethylhexyl) Phosphate-d34, JB 58-d34, LB 58-d34, O,O-Bis(2-ethylhexyl)phosphoric Acid-d34, O,O-Di(2-ethylhexyl)phosphoric Acid-d34, Orthophosphoric Acid 2-Ethylhexyl Alcohol Diester-d34, P 204-d34, P 204 (acid)-d34, Phoslex A 208-d34, Phosphoric Acid di(2-ethylhexyl)Ester-d34, TOPS 99-d34 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H35O4P/c1-5-9-11-15(7-3)13-19-21(17,18)20-14-16(8-4)12-10-6-2/h15-16H,5-14H2,1-4H3,(H,17,18)/p-1/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D,16D |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])OP(=O)([O-])OC([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | bis[1,1,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-dodecadeuterio-2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)hexyl] phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 355.622 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?