Läs mer
Bis(2-ethylhexyl) Phosphate, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15849830
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15849830 250 mL 250ml
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15849830 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8141810250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 298-07-7
Smältpunkt -50°C
Densitet 0.97 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 48°C/16 hPa
Molekylformel (CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O)2POOH
MDL-nummer MFCD00009492
Kvantitet 250 mL
Synonym Bis(2-ethylhexyl) phosphate, HDEHP, Phosphoric acid bis (2-ethylhexyl) ester, Bis(2-ethylhexyl) phosphoric acid, Bis(2-ethylhexyl) phosphate
Molekylvikt (g/mol) 322.42