Läs mer
Bis(2-etylhexyl) fosfat, TRC
Produktkod. 30134187
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134187 5 g
30136996 10 g
30003975 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134187 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB4338655G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 298-07-7
Molekylformel C16 H35 O4 P
Molekylvikt (g/mol) 322.42
Synonym 1-Hexanol, 2-ethyl-, hydrogen phosphate (7CI), 2-Ethyl-1-hexanol hydrogen phosphate, A 208, A 208 (phosphate), Baysolvex D 2EHPA, Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate, Bis(2-ethylhexyl) orthophosphate, Bis(2-ethylhexyl) phosphate, D 2EHPA, DEHAP, DP 8, DP 8R, Di(2-ethylhexyl) phosphate, Di(2-ethylhexyl)orthophosphoric acid, Di(2-ethylhexyl)phosphoric acid, Di-2-ethylhexyl hydrogen phosphate, Dioctyl hydrogen phosphate, Dioctyl orthophosphate, Dioctyl phosphate, HDEHP, HDEHPA, Hostarex PA 216, Hydrogen bis(2-ethylhexyl) phosphate, JB 58, LB 58, O,O-Bis(2-ethylhexyl)phosphoric acid, O,O-Di(2-ethylhexyl)phosphoric acid, Orthophosphoric acid 2-ethylhexyl alcohol diester, P 204, P 204 (acid), Phoslex A 208, Phosphoric acid di(2-ethylhexyl) ester, TOPS 99
IUPAC-namn bis(2-etylhexyl) vätefosfat
LEDER CCCCC(CC)COP(=O)(O)OCC(CC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(2-ethylhexyl) phosphate
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C16H35O4P/c1-5-9-11-15(7-3)13-19-21(17,18)20-14-16(8-4)12-10-6-2/h15-16H,5-14H2,1-4H3,(H,17,18)
Formel vikt 322.2273