missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bis[(±)-2-ethylhexyl] Phthalate-d38, CDN

Produktkod. 30313811
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.05 g
0.1 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30313811 0.05 g -
30318049 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30313811 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND52630.05G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bis(2-ethylhexyl) Phthalate-D38
CAS 352431-42-6
Molekylformel C24 D38 O4
Kvantitet 0.05 g
Synonym 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, bis[2-(ethyl-d5)hexyl-1,1,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-d12] ester (9 CI), 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid bis[2-(ethyl-d5)hexyl-1,1,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-d12] ester, Bis[(±)-2-ethylhexyl] Phthalate-d38, Diethylhexylphthalate-d38, Bis(2-ethylhexyl) Phthalate-D38, Phthalic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester D38
InChI formel InChI=1 S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20 H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11 D,12 D,13D2,14D2,15 D,16 D,17D2,18D2,19 D,20 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OC([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])c(C(=O)OC([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])c1[2 H]
IUPAC-namn bis[1,1,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-dodecadeuterio-2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)hexyl] 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate
Molekylvikt (g/mol) 428.7903
Formel vikt 428.5155 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.