Läs mer
Bis(2-ethylhexyl) Phthalate, TRC
Produktkod. 30340775
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30340775 250 mg
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 30340775 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB433850250MG
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester
CAS 117-81-7
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C24 H38 O4
Kvantitet 250 mg
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-ethylhexyl) ester (9CI), Phthalic acid, bis(2-ethylhexyl) ester (6CI,8CI), 2-Ethylhexyl phthalate, 3315AF2, Bis(2-ethylhexyl) 1,2-benzenedicarboxylate, Bis(2-ethylhexyl) o-phthalate, Bis(2-ethylhexyl) phthalate, Bisoflex 81, Bisoflex DOP, Codan Set L 86P, Compound 889, Corflex 400, DEHP, DOF, DOF (Russian plasticizer), DOP, DOPT, Di(2-ethylhexyl) phthalate, Di(isooctyl) phthalate, Diacizer DOP, Dioctyl phthalate, Diplast O, ESBO-D 82, Ergoplast FDO, Ergoplast FDO-S, Etalon, Etalon (plasticizer), Ethylhexyl phthalate, Eviplast 80, Eviplast 81, Fleximel, Flexol DOD, Flexol DOP, Garbeflex DOP-D 40, Good-rite GP 264, Hatco DOP, JSSD-DOP, Jayflex DOP, Kodaflex DEHP, Kodaflex DOP, Monocizer DOP, NSC 17069, Octoil, Octyl phthalate, Palatinol AH, Palatinol AH-L, Palatinol DOP, Phthalic acid di(2-ethylhexyl) ester, Phthalic acid dioctyl ester, Pittsburgh PX 138, Plasthall DOP, R 8000, Reomol D 79P, Sansocizer DOP, Sansocizer R 8000, Scandinol SC 1000, Sconamoll DOP, Sicol 150, Staflex DOP, Truflex DOP, Vestinol AH, Vinycizer 80, Vinycizer 80K, Witcizer 312, ZS, ZS (plasticizer)
InChI formel InChI=1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3
LEDER CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(CC)CCCC
IUPAC-namn bis(2-ethylhexyl) benzene-1,2-dicarboxylate
Molekylvikt (g/mol) 390.56
Formel vikt 390.277