Läs mer
Bis(2-etylhexyl) sebacat, 97 %
Produktkod. 10561111 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10561111 1 L Glasflaska 1 L
10003280 2.5 L Glasflaska 2.5 L
11925021 10 L Plast trumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10561111 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 269920010
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 122-62-3 | C26H50O4 | 426,68 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-62-3
Molekylformel C26H50O4
Molekylvikt (g/mol) 426.68
MDL-nummer MFCD00009497
InChI-nyckel VJHINFRRDQUWOJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym bis 2-ethylhexyl sebacate, bisoflex, bis 2-ethylhexyl decanedioate, plexol, bisoflex dos, monoplex dos, octoil s, reolube dos, staflex dos, di 2-ethylhexyl sebacate
PubChem CID 31218
IUPAC-namn bis(2-etylhexyl)dekandioat
LEDER CCCCC(CC)COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(2-ethylhexyl) sebacate
Aciditet 0,15 mg KOH/g max.
Smältpunkt -55 °C
Färg Gult
Densitet 0.9100g/mL, 0.91
Kokpunkt 212 °C (1,0 mmHg)
Flampunkt 215 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4500 till 1,455
Kvantitet 1 L
Förtvålningsvärde 260 till 265 mg KOH/g
Beilstein 02,181
Rester efter avdunstning 12 % (10 g, 6 timmar, 200 °C) max.
Merck Index 15,1255
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Viskositet ca 23 mPa (20 °C)
Formel vikt 426.67
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.