Läs mer
Bis(2-ethylhexyl) Sebacate, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15870001
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15870001 1 L 1 L
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15870001 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8145761000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 122-62-3
Smältpunkt -55°C
Densitet 0.91 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt >250°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00009497
Kvantitet 1 L
Synonym Bis(2-ethylhexyl) sebacate, Dioctyl sebacate, Bis(2-ethylhexyl) sebacate
Molekylvikt (g/mol) 426.67