Läs mer
Bis(2-etylhexyl)tereftalat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15537039 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15537039 10 kg 10kg
1 options
Produktkod. 15537039 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 402490100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(2-ethylhexyl) terephthalate
CAS 6422-86-2
Smältpunkt -67,0 °C
Densitet 0.9840g/mL, 0.984
Kokpunkt 400,0 °C
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Molekylformel C24H38O4
Brytningsindex 1,4890 till 1,4910
Kvantitet 10 kg
Beilstein 09,IV,3306
Synonym bis 2-ethylhexyl terephthalate, kodaflex dotp, di-2-ethylhexyl terephthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, bis 2-ethylhexyl ester, terephthalic acid, bis 2-ethylhexyl ester, eastman 168, ccris 7052, di 2-ethylhexyl terephthalate, bis 2-ethylhexyl benzene-1,4-dicarboxylate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-bis 2-ethylhexyl ester
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig.
InChI-nyckel RWPICVVBGZBXNA-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCC(CC)COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC(CC)CCCC
IUPAC-namn bis(2-etylhexyl)bensen-1,4-dikarboxylat
Molekylvikt (g/mol) 390.55
PubChem CID 22932
Formel vikt 390.55
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.