Läs mer
Bis[(2-guanidino-4-thiazolyl)methyl]disulfide (>85% Purity)(Famotidine Impurity), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2'-[Disulfanediylbis-(methylenethiazole-4,2-diyl)]diguanidine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N8S4/c11-7(12)17-9-15-5(1-19-9)3-21-22-4-6-2-20-10(16-6)18-8(13)14/h1-2H,3-4H2,(H4,11,12,15,17)(H4,13,14,16,18) |
| Formel vikt | 374.0224 |
| Procent renhet | >95% |