missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bis(2-hydroxyethyl)-1,1,2,2-d4-amine, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethanolamine-D4 (2-hydroxyethyl-1,1,2,2-D4) |
| CAS | 352431-07-3 |
| Molekylformel | C4 D4 H7 N O2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Ethan-1,1,2,2-d4-ol, 2-[(2-hydroxyethyl)amino]- (9 CI, ACI), 2-[(2-Hydroxyethyl)amino]ethan-1,1,2,2-d4-ol (ACI), Bis(2-hydroxyethyl)-1,1,2,2-d4-amine, Bis(2-hydroxyethyl-1,1,2,2-d4)amine, Diethanolamine-d4, Diethanolamine-D4 (2-hydroxyethyl-1,1,2,2-D4) |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7 H,1-4H2/i1D2,3D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])NCCO |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-(2-hydroxyethylamino)ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 109.1603 |
| Formel vikt | 109.1041 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?