Läs mer
Bis(2-hydroxietyl)dimetylammoniumklorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10219500 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10219500 25 g Glasflaska 25g
1 options
Produktkod. 10219500 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 402530250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 38402-02-7 | C6H16ClNO2 | 169.65 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Fasöverföringskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(2-hydroxyethyl)dimethylammonium chloride
Namnnotering 99%
CAS 38402-02-7
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H16ClNO2
Linjär formel (HOCH2CH2)2N(Cl)(CH3)2
MDL-nummer MFCD00041987
Kvantitet 25 g
Synonym bis 2-hydroxyethyl dimethylammonium chloride, 2-hydroxy-n-2-hydroxyethyl-n,n-dimethylethanaminium chloride, ethanaminium, 2-hydroxy-n-2-hydroxyethyl-n,n-dimethyl-, chloride, ethanaminium, 2-hydroxy-n-2-hydroxyethyl-n,n-dimethyl-, chloride 1:1, bis 2-hydroxyethyl dimethylazanium chloride, bis 2-hydroxyethyl-dimethylazanium chloride, n-2-hydroxyethyl-n,n-dimethyl-n-2-hydroxyethyl ammonium chloride
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
InChI-nyckel OPVXPOIGBSHXNM-UHFFFAOYSA-M
LEDER C[N+](C)(CCO)CCO.[Cl-]
IUPAC-namn bis(2-hydroxietyl)-dimetylazanium;klorid
Molekylvikt (g/mol) 169.65
PubChem CID 162303
Formel vikt 169.65
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bis(2-hydroxyethyl)dimethylammonium chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.