Läs mer
Bis(2-Hydroxyethyl)-Imino-Tris-(Hydroxymethyl)-Methane, Extra Pure, SLR, Biological Buffer, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| CAS | 6976-37-0 |
| Smältpunkt | 103°C |
| Färg | White |
| pH | 8.8 to 9.6 |
| Förpackning | Plastic powder jar |
| Molekylformel | C8H19NO5 |
| MDL-nummer | 2853 |
| Kvantitet | 100 g |
| Formel vikt | 209.24g/mol |
| Fysisk form | Powder |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.