Läs mer
Bis(2-isopropylphenyl) Phenyl Phosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(2-isopropylphenyl) Phenyl Phosphate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H27O4P/c1-18(2)21-14-8-10-16-23(21)27-29(25,26-20-12-6-5-7-13-20)28-24-17-11-9-15-22(24)19(3)4/h5-19H,1-4H3 |
| Formel vikt | 410.1647 |