Läs mer
Bis(2-mercaptoethyl) Sulfone Disulfide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(2-mercaptoethyl) sulfone Disulfide |
| CAS | 145626-93-3 |
| Molekylformel | C4 H10 O2 S3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1,2,5-Trithiepane, 5,5-dioxide, 1,2,5-Trithiepane 5,5-dioxide, Bis(2-mercaptoethyl) sulfone disulfide |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O2S3/c5-9(6,3-1-7)4-2-8/h7-8H,1-4H2 |
| LEDER | SCCS(=O)(=O)CCS |
| IUPAC-namn | 2-(2-sulfanylethylsulfonyl)ethanethiol |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.32 |
| Formel vikt | 185.9843 |