missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bis(2-mercaptoethyl)sulfone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(2-mercaptoethyl) sulfone |
| CAS | 145626-87-5 |
| Molekylformel | C4H10O2S3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2,2'-Sulfonylbis-ethanethiol, BMS |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O2S3/c5-9(6,3-1-7)4-2-8/h7-8H,1-4H2 |
| LEDER | SCCS(=O)(=O)CCS |
| IUPAC-namn | 2,2'-sulfonylbis(ethane-1-thiol) |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.32 |
| Formel vikt | 185.98 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?