Läs mer
Bis-(2-methanethiosulfonatoethyl)methylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis-(2-methanethiosulfonatoethyl)methylamine |
| CAS | 16216-82-3 |
| Molekylformel | C7 H17 N O4 S4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H17NO4S4/c1-8(4-6-13-15(2,9)10)5-7-14-16(3,11)12/h4-7H2,1-3H3 |
| LEDER | CN(CCSS(=O)(=O)C)CCSS(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | N-methyl-2-methylsulfonylsulfanyl-N-(2-methylsulfonylsulfanylethyl)ethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 307.47 |
| Formel vikt | 307.004 |