missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bis(2-methoxyethyl) 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Mikromol™
Beskrivning
Bis(2-methoxyethyl) 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(2-methoxyethyl) 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| CAS | 70172-96-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Bis(2-methoxyethyl) 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H26 N2 O8 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Nimodipine Imp. C (EP), Nimodipine USP Related Compound B, Nimodipine USP RC B, Bis(2-methoxyethyl) 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Nimodipine Related Compound B, Nimodipine Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26N2O8/c1-13-17(20(24)30-10-8-28-3)19(15-6-5-7-16(12-15)23(26)27)18(14(2)22-13)21(25)31-11-9-29-4/h5-7,12,19,22H,8-11H2,1-4H3 |
| LEDER | COCCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OCCOC)C |
| IUPAC-namn | bis(2-methoxyethyl) 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?