missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bis(2-methoxyethyl) 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Mikromol™

Produktkod. 30052284
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052284 25 mg
30051271 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30052284 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0416.030025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Bis(2-methoxyethyl) 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bis(2-methoxyethyl) 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
CAS 70172-96-2
Analyt- eller komponentnamn Bis(2-methoxyethyl) 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C21 H26 N2 O8
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Nimodipine Imp. C (EP), Nimodipine USP Related Compound B, Nimodipine USP RC B, Bis(2-methoxyethyl) 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Nimodipine Related Compound B, Nimodipine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C21H26N2O8/c1-13-17(20(24)30-10-8-28-3)19(15-6-5-7-16(12-15)23(26)27)18(14(2)22-13)21(25)31-11-9-29-4/h5-7,12,19,22H,8-11H2,1-4H3
LEDER COCCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OCCOC)C
IUPAC-namn bis(2-methoxyethyl) 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Molekylvikt (g/mol) 434.44
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 434.1689 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.