Läs mer
[bis(2-metoxietyl)amino]svaveltrifluorid, 2,7 M (50 vikt%) lösning i toluen, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10180952 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10180952 25 g Plastflaska 25g
10531902 5 g Plastflaska 5g
11955851 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10180952 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 368960250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 202289-38-1 | C6H14F3NO2S | 221.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindningsbildande reagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [Bis(2-methoxyethyl)amino]sulfur trifluoride
CAS 202289-38-1, 108-88-3
CAS Min % 49.0
CAS Max % 51.0
Färg Orange-gul
Densitet 1.2000g/mL, 1.2
Flampunkt 4°C
Förpackning Plastflaska
Molekylformel C6H14F3NO2S
Linjär formel (CH3OCHCH2)2NSF3
Kvantitet 25 g
Merck Index 15,2899
Synonym bis 2-methoxyethyl aminosulfur trifluoride, deoxo-fluor, 2-methoxy-n-2-methoxyethyl-n-trifluorothio-ethanamine, deoxo-fluor r, bis 2-methoxyethyl aminosulphurtrifluoride, bast, bis 2-methoxyethyl amino sulfur trifluoride, bis 2-methoxyethyl aminosulphur trifluoride
InChI-nyckel APOYTRAZFJURPB-UHFFFAOYSA-N
LEDER COCCN(CCOC)S(F)(F)F
IUPAC-namn 2-metoxi-N-(2-metoxietyl)-N-(trifluoro-$l^{4}-sulfanyl)etanamin
Molekylvikt (g/mol) 221.24
PubChem CID 2734690
Formel vikt 221.24
Procent renhet ≥95% (NMR, neat substance)
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • ¢Bis(2-methoxyethyl)amino!sulfur trifluoride, 50% solution in toluene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.