Läs mer
Bis(2-methoxyethyl) ether, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30315829
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
30315829 1 g 1g
1 options
Produktkod. 30315829 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC10653800
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(2-methoxyethyl)ether (Diethylene glycol dimethyl ether)
CAS 111-96-6
Analyt- eller komponentnamn Bis(2-methoxyethyl)ether (Diethylene glycol dimethyl ether)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H14 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Diglyme, 1-Methoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane, Bis(2-methoxyethyl)ether, Diethylene glycol dimethyl ether
InChI formel InChI=1S/C6H14O3/c1-7-3-5-9-6-4-8-2/h3-6H2,1-2H3
Lösningstyp Neat
LEDER COCCOCCOC
IUPAC-namn 1-methoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane
Industry Type Environmental Testing
Molekylvikt (g/mol) 134.17
Kvantitet 1 g
Formel vikt 134.0943 g/mol