Läs mer
Bis(2-methoxyethyl) phthalate, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11315198
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11315198 50 g 50g
11305198 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11315198 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044089.18
Request Bulk or Custom Format
Det finner det tillämpning i kosmetisk industri. Det används också som mjukgörare för leksaker, inklusive uppblåsbara vattenprodukter, trattar, lek- och träningsbollar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 117-82-8
Molekylformel C14H18O6
Molekylvikt (g/mol) 282.29
MDL-nummer MFCD00042842
InChI-nyckel HSUIVCLOAAJSRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-methoxyethyl phthalate, kesscoflex mcp, 2-methoxyethyl phthalate, dmep, bis methoxyethyl phthalate, di 2-methoxyethyl phthalate, kodaflex dmep, methyl glycol phthalate, dimethoxyethyl phthalate, dimethylglycol phthalate
PubChem CID 8344
IUPAC-namn bis(2-metoxietyl)bensen-1,2-dikarboxylat
LEDER COCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCOC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis (2-methoxyethyl) phthalate
Färg Färglös
Densitet 1.17 g/mL
Kokpunkt 340°C
Flampunkt 185°C (365°F)
Brytningsindex 1.503
Kvantitet 50 g
Beilstein 2056929
Löslighetsinformation Soluble in water 8500mg/L at 25°C.
Formel vikt 282.29
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.