Läs mer
Bis(2-metylallyl)(1,5-cyklooktadien)rutenium(II), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15477625
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15477625 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15477625 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26891.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 12289-94-0 | C16H26Ru | 319.45 g/mol
Bis(2-metylallyl)(1,5-cyklooktadien)rutenium(II) används som katalysator och farmaceutisk mellanprodukt. Det används också som en förkatalysator för asymmetriska och korskopplingskatalysreaktioner och i organisk kemisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bis(2-metylallyl)(1,5-cyklooktadien)rutenium(II) används som katalysator och farmaceutisk mellanprodukt. Det används också som en förkatalysator för asymmetriska och korskopplingskatalysreaktioner och i organisk kemisk syntes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(2-methylallyl)(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II)
CAS 12289-94-0
Smältpunkt 83 °C till 86 °C
Molekylformel C16H26Ru
MDL-nummer MFCD00216965
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3395
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Synonym (1,5-Cyclooctadiene)bis(2-methylallyl)ruthenium(II); Ruthenium(II) bis(2-methylallyl) 1,5-cyclooctadiene complex
Löslighetsinformation Den är löslig i vatten.
InChI-nyckel POYBJJLKGYXKJH-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Ru++].Cc(:c):c.Cc(:c):c.C1C\C=C/CC\C=C/1
IUPAC-namn (5Z)-cyklookta-1,5-dien;2-metanidylprop-1-en; rutenium(2+)
Molekylvikt (g/mol) 319.45
PubChem CID 91884701
Formel vikt 319.45
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.