Läs mer
Bis-(2-metylallyl)cykloocta-1,5-dien ruthenium(II)-komplex, 30–32 % Ru
Produktkod. 10451491 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10451491 250 mg Glasflaska 250mg
10638314 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10451491 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 295782500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-07-2026
CAS: 12289-94-0 | C16H26Ru | 319,45 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12289-94-0
Molekylformel C16H26Ru
Molekylvikt (g/mol) 319.45
MDL-nummer MFCD00216965
InChI-nyckel POYBJJLKGYXKJH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 91884701
IUPAC-namn (5Z)-cyklookta-1,5-dien;2-metanidylprop-1-en; rutenium(2+)
LEDER [Ru++].Cc(:c):c.Cc(:c):c.C1C\C=C/CC\C=C/1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis-(2-methylallyl)cycloocta-1, 5-diene ruthenium(II) complex
Namnnotering 30-32% Ru
Smältpunkt 81°C to 85°C
Färg Beige-brun till brun
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 319.44
Procent renhet 30-32% Ru
Fysisk form Kristallint pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bis-(2-methylallyl)cycloocta-1,5-diene ruthenium(II) complex
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.