Läs mer
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)fosfinklorid, 97 %
Produktkod. 11332706
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11332706 25 g 25g
11312706 1 g 1g
11322706 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11332706 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08775.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 68641-49-6 | C6H8ClN2O5P | 254,563 g/mol
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)fosfinklorid användes vid framställningen av hexadepsipeptid. Används också som reagens används för aktivering av karboxylgruppen, syntes av amider, estrar och peptider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)fosfinklorid användes vid framställningen av hexadepsipeptid. Används också som reagens används för aktivering av karboxylgruppen, syntes av amider, estrar och peptider.
Löslighet
Hydrolyserar med vatten.
Noter
Fuktkänslig, förvara borta från fukt. Förvara svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68641-49-6
Molekylformel C6H8ClN2O5P
Molekylvikt (g/mol) 254.563
MDL-nummer MFCD00010077
InChI-nyckel KLDLRDSRCMJKGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride, bop-cl, bis 2-oxooxazolidin-3-yl phosphinic chloride, ccris 2607, phosphinic chloride, bis 2-oxo-3-oxazolidinyl, bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphonic chloride, bis 2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl phosphinoyl chloride, bis-2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride, n,n-bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride, bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride bop-cl
PubChem CID 152842
IUPAC-namn 3-[klor-(2-oxo-l,3-oxazolidin-3-yl)fosforyl]-1,3-oxazolidin-2-on
LEDER C1COC(=O)N1P(=O)(N2CCOC2=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride
Smältpunkt ∽195 °C (dekomposition)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 3654596
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Hydrolyserar med vatten.
Formel vikt 254.57
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.