Läs mer
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)fosfinklorid, 97 %
Produktkod. 10532851 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10532851 5 g Glasflaska 5g
10509843 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10532851 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 310060050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
CAS: 68641-49-6 | C6H8ClN2O5P | 254,57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68641-49-6
Molekylformel C6H8ClN2O5P
Molekylvikt (g/mol) 254.57
MDL-nummer MFCD00010077
InChI-nyckel KLDLRDSRCMJKGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride, bop-cl, bis 2-oxooxazolidin-3-yl phosphinic chloride, ccris 2607, phosphinic chloride, bis 2-oxo-3-oxazolidinyl, bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphonic chloride, bis 2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl phosphinoyl chloride, bis-2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride, n,n-bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride, bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride bop-cl
PubChem CID 152842
IUPAC-namn 3-[klor-(2-oxo-l,3-oxazolidin-3-yl)fosforyl]-1,3-oxazolidin-2-on
LEDER C1COC(=O)N1P(=O)(N2CCOC2=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 191 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (Argentometri)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 254.57
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.