Läs mer
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)fosfinklorid, TRC
Produktkod. 30418089
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30418089 100 mg
1 options
Produktkod. 30418089 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO990150100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic Chloride
CAS 68641-49-6
Molekylformel C6H8ClN2O5P
Kvantitet 100 mg
Synonym BOP-Cl
InChI formel InChI=1S/C6H8ClN2O5P/c7-15(12,8-1-3-13-5(8)10)9-2-4-14-6(9)11/h1-4H2
LEDER ClP(=O)(N1CCOC1=O)N2CCOC2=O
IUPAC-namn 3-[klor-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)fosforyl]-1,3-oxazolidin-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 254.56
Formel vikt 253.9859