Läs mer
Bis-(2-piperidinoethyl)ether Dihydrochloride (BPEE Dihydrochloride), Mikromol™
Beskrivning
Bis-(2-piperidinoethyl)ether Dihydrochloride (BPEE Dihydrochloride)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis-(2-piperidinoethyl)ether Dihydrochloride (BPEE Dihydrochloride) |
| CAS | 104032-34-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Bis-(2-piperidinoethyl)ether Dihydrochloride (BPEE Dihydrochloride) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H28 N2 O . 2 Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Bis-(2-piperidinoethyl)ether Dihydrochloride, BPEE Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H28N2O.2ClH/c1-3-7-15(8-4-1)11-13-17-14-12-16-9-5-2-6-10-16;;/h1-14H2;2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.C(CN1CCCCC1)OCCN2CCCCC2 |
| IUPAC-namn | 1-[2-(2-piperidin-1-ylethoxy)ethyl]piperidine;dihydrochloride |
| Visa mer |