Läs mer
Bis(2-propylheptyl) Phthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(2-propylheptyl) Phthalate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C28H46O4/c1-5-9-11-17-23(15-7-3)21-31-27(29)25-19-13-14-20-26(25)28(30)32-22-24(16-8-4)18-12-10-6-2/h13-14,19-20,23-24H,5-12,15-18,21-22H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 446.3396 |
| Procent renhet | >95% |