Läs mer
Bis[2-(succinimidooxycarbonyloxy)ethyl] Sulfone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis[2-(succinimidooxycarbonyloxy)ethyl] Sulfone |
| CAS | 57683-72-4 |
| Molekylformel | C14 H16 N2 O12 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N2O12S/c17-9-1-2-10(18)15(9)27-13(21)25-5-7-29(23,24)8-6-26-14(22)28-16-11(19)3-4-12(16)20/h1-8H2 |
| LEDER | O=C(OCCS(=O)(=O)CCOC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON2C(=O)CCC2=O |
| IUPAC-namn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 2-[2-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxycarbonyloxyethylsulfonyl]ethyl carbonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 436.35 |
| Formel vikt | 436.0424 |