Läs mer
Bis(2-thienyl) Ketone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dithiophen-2-ylmethanone |
| CAS | 704-38-1 |
| Molekylformel | C9 H6 O S2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Dithiophen-2-ylmethanone, Tiotropium Bromide Monohydrate Imp. F (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6OS2/c10-9(7-3-1-5-11-7)8-4-2-6-12-8/h1-6H |
| LEDER | O=C(c1cccs1)c2cccs2 |
| IUPAC-namn | dihilfen-2-ylmetanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.27 |
| Formel vikt | 193.986 |