Läs mer
Bis(2-thienyl) Ketone, TRC
Produktkod. 30335417
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30335417 10 g
1 options
Produktkod. 30335417 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB58536510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dithiophen-2-ylmethanone
CAS 704-38-1
Molekylformel C9 H6 O S2
Kvantitet 10 g
Synonym Dithiophen-2-ylmethanone, Tiotropium Bromide Monohydrate Imp. F (EP)
InChI formel InChI=1S/C9H6OS2/c10-9(7-3-1-5-11-7)8-4-2-6-12-8/h1-6H
LEDER O=C(c1cccs1)c2cccs2
IUPAC-namn dihilfen-2-ylmetanon
Molekylvikt (g/mol) 194.27
Formel vikt 193.986