Läs mer
Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0), 96%
Produktkod. 11936001 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11936001 5 g Glass bottle 5g
11926001 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11936001 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 439150050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 811862-77-8 | C42H44O10Pd | 815.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 811862-77-8
Molekylformel C42H44O10Pd
Molekylvikt (g/mol) 815.22
MDL-nummer MFCD07369799
InChI-nyckel RTGAJOPJZJDWAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone palladium 0, pd dmdba 2, bis 353'5'-dimethoxydibenzylideneace, bis 3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone palladium
PubChem CID 24777333
IUPAC-namn 1,5-bis(3,5-dimethoxyphenyl)penta-1,4-dien-3-one;palladium
LEDER [Pd].COC1=CC(C=CC(=O)C=CC2=CC(OC)=CC(OC)=C2)=CC(OC)=C1.COC1=CC(C=CC(=O)C=CC2=CC(OC)=CC(OC)=C2)=CC(OC)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(3,5,3′,5′-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0)
Smältpunkt 170.0°C to 178.0°C
Färg Red to Brown
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Fysisk form Powder
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 96%
Formel vikt 815.21
Procent renhet 96%
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glass bottle
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.