Läs mer
Bis(3,5,3',5'-dimetoxidibensylidenaceton)palladium(0), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15486886
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15486886 1 g 1g
15496886 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15486886 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61964.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 811862-77-8 | C42H44O10Pd | 815.22 g/mol
Bis(3,5,3',5'-dimetoxidibensylidenaceton)palladium(0) som används som katalysator i läkemedelsforskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bis(3,5,3′ ,5′ -dimetoxidibensylidenaceton)palladium(0) som används som katalysator i läkemedelsforskning.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, väl ventilerat. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 811862-77-8
Molekylformel C42H44O10Pd
Molekylvikt (g/mol) 815.22
MDL-nummer MFCD07369799
InChI-nyckel RTGAJOPJZJDWAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone palladium 0, pd dmdba 2, bis 353'5'-dimethoxydibenzylideneace, bis 3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone palladium
PubChem CID 24777333
LEDER [Pd].COC1=CC(C=CC(=O)C=CC2=CC(OC)=CC(OC)=C2)=CC(OC)=C1.COC1=CC(C=CC(=O)C=CC2=CC(OC)=CC(OC)=C2)=CC(OC)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0)
Smältpunkt 170°C to 178°C
Färg Rött
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn bis(1,5-bis(3,5-dimetoxifenyl)penta-1,4-dien-3-on) palladium
Formel vikt 815.23
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pd 13%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.