Läs mer
Bis(3,5,6-trikloro-2-n-pentyloxykarbonylfenyl) oxalat, 95 %
Produktkod. 15490626
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15490626 5 g 5g
15400636 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15490626 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53378.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 75203-51-9 | C26H24Cl6O8 | 677,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75203-51-9
Molekylformel C26H24Cl6O8
Molekylvikt (g/mol) 677.17
MDL-nummer MFCD00012038
InChI-nyckel PURKHUDOTFUVNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym cppo, bis 2-carbopentyloxy-3,5,6-trichlorophenyl oxalate, bis 2,3,5-trichloro-6-pentyloxy carbonyl phenyl oxalate, bis 2-carbopentyloxy-3,5,6-trichloro-phenyl oxal, ethanedioic acid, bis 2,3,5-trichloro-6-pentyloxy carbonyl phenyl ester, pentyl 3,4,6-trichloro-2-2-oxo-2-2,3,5-trichloro-6-pentyloxy carbonyl phenoxy acetyl oxy benzoate, bis 2,3,5-trichloro-6-pentoxycarbonylphenyl oxalate, bis 2,3,5-trichloro-6-pentoxycarbonyl-phenyl oxalate
PubChem CID 3018575
IUPAC-namn bis(2,3,5-triklor-6-pentoxikarbonylfenyl)oxalat
LEDER CCCCCOC(=O)C1=C(C(=C(C=C1Cl)Cl)Cl)OC(=O)C(=O)OC2=C(C(=CC(=C2Cl)Cl)Cl)C(=O)OCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(3,5,6-trichloro-2-n-pentyloxycarbonylphenyl) oxalate
Smältpunkt 76 °C till 80 °C
Kvantitet 5 g
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 677.19
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.