Läs mer
Bis(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)chlorophosphine, 94%
Produktkod. p-7028518
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11475620 1 g 1g
11485620 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11475620 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25882.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 212713-08-1 | C30H46ClO2P | 505.12 g/mol
It is used as a reactant for asymmetric hydrogenation with iridium catalysts, chemo selective reaction with deprotonated 2-hydoxy-3,3,N-trimethylbutanamide. It is also used as a reactant for synthesis of phosphine- containing amino acids and peptide-based catalyst ligands, nonracemic phosphine-containing amino acids for palladium- catalyzed asymmetric allylic substitution reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used as a reactant for asymmetric hydrogenation with iridium catalysts, chemo selective reaction with deprotonated 2-hydoxy-3,3,N-trimethylbutanamide. It is also used as a reactant for synthesis of phosphine- containing amino acids and peptide-based catalyst ligands, nonracemic phosphine-containing amino acids for palladium- catalyzed asymmetric allylic substitution reactions.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Air & moisture sensitive. Materials to avoid is oxidizing agents, bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 212713-08-1
Molekylformel C30H46ClO2P
Molekylvikt (g/mol) 505.12
MDL-nummer MFCD08458881
InChI-nyckel VOGHMZHRQUWLRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl chlorophosphine, acmc-20alnq, chlorobis 3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl phosphane, chlorobis 3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl phosphine, bis 3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl phosphinous chloride, bis 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenyl phosphinous chloride, phosphinous chloride,bis 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenyl-9ci
PubChem CID 53431072
IUPAC-namn chloro-bis(3,5-ditert-butyl-4-methoxyphenyl)phosphane
LEDER CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1OC)C(C)(C)C)P(C2=CC(=C(C(=C2)C(C)(C)C)OC)C(C)(C)C)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)chlorophosphine
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 505.13
Procent renhet 94%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.