Läs mer
Bis(3-aminofenyl) sulfon, TRC
Produktkod. 30333316
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30333316 50 g
1 options
Produktkod. 30333316 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB40552050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(3-Aminophenyl) Sulfone
CAS 599-61-1
Molekylformel C12H12N2O2S
Kvantitet 50 g
Synonym 3,3'-DAS, 3,3'-DDS, 3,3'-Diaminodiphenyl Sulfone, 3,3'-Diaminophenyl Sulfone, 3,3'-Sulfonylbis(aniline), 3,3'-Sulfonyldianiline, Aradur 9719-1, Bis(3-aminophenyl) Sulfone, Bis(m-aminophenyl) Sulfone, C 600, C 600 (hardener), DAS, DAS (Crosslinking Agent), HT 9719, NSC 20610, Omicure 33DDS, 3,3'-Sulfonyldianiline
InChI formel InChI=1S/C12H12N2O2S/c13-9-3-1-5-11(7-9)17(15,16)12-6-2-4-10(14)8-12/h1-8H,13-14H2
LEDER O=S(=O)(C=1C=CC=C(N)C1)C=2C=CC=C(N)C2
IUPAC-namn 3-(3-aminofenyl)sulfonylanilin
Molekylvikt (g/mol) 248.3
Formel vikt 248.0619