Läs mer
Bis(3-aminopropyl)fenylfosfin, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11345928
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11345928 10 g 10g
11355928 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11345928 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010427.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6775-01-5
Molekylformel C12H21N2P
Molekylvikt (g/mol) 224.29
MDL-nummer MFCD00014834
InChI-nyckel OEHBMEXOPYWPKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 3-aminopropyl phenylphosphine, 3,3'-phenylphosphinediyl bis propan-1-amine, 3-3-aminopropyl phenyl phosphanyl propan-1-amine, bis 3-aminopropyl phenyl phosphane, 1-propanamine,3,3'-phenylphosphinidene bis-9ci, bis 3-aminopropyl phenylphosphine, packaged under argon in resealable chemseal bottles
PubChem CID 138827
IUPAC-namn 3-[3-aminopropyl(fenyl)fosfanyl]propan-1-amin
LEDER NCCCP(CCCN)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(3-aminopropyl)phenylphosphine
Densitet 1.03 g/mL
Kokpunkt 144°C (1 mmHg)
Brytningsindex 1.5728
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3267
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 224.29
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.