Läs mer
Bis(3-chloropropyl)amine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(3-chloropropyl)amine Hydrochloride |
| CAS | 1081534-21-5 |
| Molekylformel | C6H13NCl2 . HCl |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Urapidil Impurity 28 HCl |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13Cl2N.ClH/c7-3-1-5-9-6-2-4-8;/h9H,1-6H2;1H |
| LEDER | Cl.ClCCCNCCCCl |
| IUPAC-namn | 3-chloro-N-(3-chloropropyl)propan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.54 |
| Formel vikt | 205.0192 |